Stitch cutter, disposable, 0526
Fournisseur: SWANN MORTON
0526
SWAN0526EA 19.1 EUR InStock
SWAN0526
Stitch cutter, disposable, 0526
Bistouris et pièces détachées Bistouris
Sterile stitch cutter mounted on a plastic handle allowing extra dexterity and distance from the wound.
  • Stainless steel blade
  • PS handle
Used for pain free removal of modern day suture materials on healing of the wound.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité