Handle for craft tool
Fournisseur: SWANN-MORTON
1235
SWAN1235EA 39.8 EUR InStock
SWAN1235
Handle for craft tool
Bistouris et pièces détachées Manches de bistouri
Handle made from impact resistant PS.
  • A thumbscrew is used for blade changing and retaining
  • For use with blades No. 1, 2 or 3
This craft tool is an ideal tool for marquetry, modelling, craft, studio work and horticulture.
Informations de commande: Handle only. Blades need to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité