Surgical blades for cervical biopsy
Fournisseur: SWANN-MORTON
2001
SWAN2001EA 142 EUR InStock
SWAN2001
Surgical blades for cervical biopsy
Bistouris et pièces détachées Lames de bistouri
This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue in a woman's cervix. The tissue sample can then be analysed to assess the prescence of malignant and non malignant carcinoma cells.
  • Fits handles Major S and L
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité