Surgical scalpel handle, SF13
Fournisseur: SWANN MORTON
6061
SWAN6061EA 82.2 EUR InStock
SWAN6061
Surgical scalpel handle, SF13
Bistouris et pièces détachées Manches de bistouri
Stainless steel.
Fits blades SM61, SM62, SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.
Conditionnement: Individually sleeved.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité