Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Système de documentation sur gel, Syngene G:BOX-F³

Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
GBOX-F3-LFB
SYNOGBOX-F3-LFBEA 8540 EUR InStock
SYNOGBOX-F3-LFB
Système de documentation sur gel, Syngene G:BOX-F³
Systèmes de photodocumentation
Le système d'imagerie sur gel Syngene G:BOX-F³ est conçu pour les applications de fluorescence courantes, y compris les analyses d'ADN et de protéines. La gamme d'applications disponibles peut être étendue en ajoutant des modules d'éclairage*. Fonctionnant grâce à une base de données contenant des centaines de protocoles d'application, le contrôle fonctionnel du G:BOX-F³ est géré par le logiciel de contrôle automatique GeneSys, même si un contrôle manuel intégral est également possible. Il est équipé d'une caméra 3,8 mégapixels, ce qui offre des images de haute qualité avec du bruit indétectable.

  • Caméra CCD avec résolution de 3,8 mégapixels et zoom motorisé
  • Capture d'image automatisée, stockage et à amélioration via le logiciel de contrôle GeneSys (contrôle manuel intégral également disponible, si nécessaire)
  • Les images peuvent être enregistrées au format JPEG, TIFF ou BMP sur ordinateur via Ethernet ou connexions d'interface USB
  • La chambre noire avec grande porte d'accès et verrous de sécurité dispose d'une lumière blanche intégrée et d'un convertisseur UV/lumière blanche
  • Taille maximale d'échantillon 275×205 mm

* La construction modulaire du système G:BOX-F³ permet de choisir parmi toute une gamme d'options d'éclairage pour les applications de lumière par transillumination et éclairage épi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Dynamic Range: 3,6 to 4,8.

* The modular construction of the G:BOX-EF² allows the choice of a motor driven zoom lens (with or without feedback) and a range of lighting options for both epi- and trans-illumination light applications. Please contact the VWR Technical Office on 01342 337447 for further information.

Information de livraison: Chaque système comprend une caméra CCD 3,8 mégapixels, un diaphragme à zoom motorisé, une roue à filtre motorisée 7 positions, un filtre UV, une chambre noire avec porte d'accès et une lumière blanche à éclairage LED épi. La capture d'image GeneSys, le logiciel de manipulation, ainsi que le logiciel d'analyse GeneTools sont également fournis. Le transilluminateur, le couvercle supérieur argenté et le convertisseur de lumière blanche ne sont pas fournis. Un ordinateur externe est nécessaire au fonctionnement du système.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité