Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate (5-TRITC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0820-5MG
T0820-5MGEA 358 EUR InStock
T0820-5MG
Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate (5-TRITC), Sigma-Aldrich®
Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate (5-TRITC)
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07438035
Numéro CAS: 80724-19-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Pink to Purple
Appearance (Form) Powder
Proton NMR spectrum Conforms to Structure
EMM (in MeOH) 82 - 98 (540 - 546 nm)
Fluorescence (Emission max) 567 - 575 nm
Purity (HPLC) ≥ 97% at 254 nm (Isomer purity)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité