Thioflavin S, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: C.I. 49010, Direct Yellow 7
T1892-25G
T1892-25GEA 83.4 EUR InStock
T1892-25G
Thioflavin S, Sigma-Aldrich®
Thioflavin S
Thioflavine S has been used to stain and visualize β-amyloid structures in the tissue sections.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071453
Numéro CAS: 1326-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité