Rouge de phénol, BAKER ANALYZED® ACS Indicator, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
T254-01EA 120.4 EUR InStock
T254-01
Rouge de phénol, BAKER ANALYZED® ACS Indicator, J.T.Baker®
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements Passes Test
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Clarity of Solution Passes Test
Visual Transition Interval - pH…6.8 (Yellow) Passes Test
Visual Transition Interval - pH…8.2 (Red) Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité