N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥95%, en poudre
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
T3134-25G
T3134-25GEA 272 EUR InStock
T3134-25G
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥95%, en poudre
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is a redox mediator used in the oxidase test for detecting bacterial cytochrome c oxidases. TMPD is commonly used to perform the oxidase test for the colorimetric identification of pathogenic and non-pathogenic bacteria.
  • N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride has been used to determine the oxidase activity displayed by various microorganisms
Attention: May darken in storage.
Formule: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Point de fusion: 222...224 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00012482
Numéro CAS: 637-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdb59462690da7f44f0ba4e2ee465bb1fa318e61&vid=f952549e50e1861aa87fb1b41ad0a9689a7cd94e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Off-White to Grey to Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (HPLC) ≥95 %
Titration with HClO₄ ≥99 %
Solubility (Coloru) Colorless to Light Purple to Dark Brown
Solubility (Turbidity)
5 g/100 mL, H2O
Clear to Very Slightly Hazy
Recommended Retest Period 2 Years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité