N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥95%, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T3134-5G
T3134-5GEA 77.8 EUR InStock
T3134-5G
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥95%, en poudre, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
MW: 237,17 g/mol
Point de fusion: 222...224 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00012482
Numéro CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdb59462690da7f44f0ba4e2ee465bb1fa318e61&vid=f952549e50e1861aa87fb1b41ad0a9689a7cd94e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Off-White to Grey to Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (HPLC) ≥ 95 %
Titration with HClO4 ≥ 99 %
Solubility (Colour) Colorless to Light Purple to Dark Brown
Solubility (Turbidity)
5 g/100 mL, H2O
Clear to Very Slightly Hazy
Recommended Retest Period 2 Years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité