Trenbolone, Supelco®
Fournisseur: Merck
T3925-250MG
T3925-250MGEA 169 EUR InStock
T3925-250MG
Trenbolone, Supelco®
Trenbolone
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Numéro MDL: MFCD00214395
Numéro CAS: 10161-33-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=965a3e1bb952689e40931c3466a3f643217e6aea&vid=53c2392d2eb1e09ec6d45d99e608dde06f9c8638&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité