JC-1 (iodide), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
T4069-5MG
T4069-5MGEA 839 EUR InStock
T4069-5MG
JC-1 (iodide), Sigma-Aldrich®
JC-1 (iodide)
A dual-emission potential-sensitive probe that can be used to measure mitochondrial membrane potential. JC-1 is a green-fluorescent (λex 520 nm) monomer at low membrane potential. At higher potentials, JC-1 forms red-fluorescent (λem 596 nm ) "J-aggregates," which exhibit broad excitation and very narrow emission spectra. The ratio of red to green fluorescence of JC-1 is dependent only on membrane potential, and not influenced by mitochondrial size, shape, or density.
Formule: C₂₅H₂₇Cl₄IN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188475
Numéro CAS: 3520-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c9e0dd188fb2aa7aed32d95bfdf6b98751e5b58&vid=03effc2ed578bbc962498627b52aeafc786f290c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité