Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure 98 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC

MQ200

T8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
SAFST8877-100GEA 337 EUR InStock
SAFST8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure 98 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure


Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334.81 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 235
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c333c35973a3c23046a4cf82f13618dcc1c7d9ac&vid=64898dcfe1e696e6f65ede885a0d2331e18e3b01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..