TAAG S11 Neutrosampling
Fournisseur: KREGLINGER EUROPE
TGG0012
TAAGTGG0012EA 562.86 EUR InStock
TAAGTGG0012
TAAG S11 Neutrosampling
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Surfaces sampling device which neutralises a wide range of sanitizers and antimicrobials such as quaternary ammonium, phenols, chlorine, formaldehyde and glutaraldehyde.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité