TAAG X30 FermentPure
Fournisseur: KREGLINGER EUROPE
TGG0054
TAAGTGG0054EA 189 EUR InStock
TAAGTGG0054
TAAG X30 FermentPure
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Extraction of genetic material of spoilage bacteria and yeast in samples of wine and beer. Intended for microbiological analysis in food safety laboratories.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité