Western blots, pre-made, mouse subcellular fraction specific blot
Fournisseur: G Bioscienes
TB47
TB47EA 2250 EUR InStock
TB47
Western blots, pre-made, mouse subcellular fraction specific blot
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
The subcellular fractions from liver tissue are prepared by carefully dissecting out anatomically and functionally distinct regions of adult mouse livers.
Each blot contains the following mouse liver subcellular fractions: Whole liver, nuclei, mitochondria, Golgi complex, smooth endoplasmic reticulum, and rough endoplasmic reticulum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité