Pointes jetables empiles pour robot Tecan bras MCA96 Niveau de strilit : Tecan Pure sans filtres 200l Bote format SBS bleue 1 * 3.840 Pce
Fournisseur: Tecan
Pointes jetables empiles pour robot Tecan bras MCA96 Niveau de strilit : Tecan Pure sans filtres 200l Bote format SBS bleue 1 * 3.840 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pointes jetables empilées pour robot Tecan bras MCA™96 Niveau de stérilité : Tecan Pure sans filtres 200µl Boîte format SBS bleue 1 * 3.840 Pce TCAN30038619 1 * 3.840 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou