Cerex® PPBA SPE Column
Fournisseur: Tecan
30162758
TCAT30162758EA 0 EUR InStock
TCAT30162758
Cerex® PPBA SPE Column
Colonnes pour chromatographie
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use. PBA utilizes an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité