Cerex® RCH PPBA 96 Well Plate
Fournisseur: Tecan
30162759
TCAT30162759EA 0 EUR InStock
TCAT30162759
Cerex® RCH PPBA 96 Well Plate
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use.
  • Cerex
  • Reversed-phased
  • Liquid handler compatible
PBA utilises an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
Conditionnement: 1 piece per box
Collapse All
Désignation Nb de puits Greffage Remplissage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plate RCH Cerex® PPBA 1 ml 96 RCH 50 mg 1 TCAT30162759
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité