Cerex® FLORASIL SPE Columns
Fournisseur: Tecan
30213512
TCAT30213512EA 0 EUR InStock
TCAT30213512
Cerex® FLORASIL SPE Columns
Colonnes pour chromatographie
Florisil is used for sample preparation (solid phase extraction) of e.g., organic tin compounds and aliphatic carboxylic acids. Florisil is a magnesium silicate.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité