SPE Column, NBE HPSAX
Fournisseur: Tecan
412-0021R-NBE
TCAT412-0021R-NBEEA 0 EUR InStock
TCAT412-0021R-NBE
SPE Column, NBE HPSAX
Colonnes pour chromatographie
Polymeric strong anionic exchange chemistry.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
20 µm polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in fast and uniform sample prep. Ideal for acidic compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité