SPE Column, NBE WWP2
Fournisseur: Tecan
417-0051R-NBE
TCAT417-0051R-NBEEA 0 EUR InStock
TCAT417-0051R-NBE
SPE Column, NBE WWP2
Colonnes pour chromatographie
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité