96 Well Plate, RCH PSAXS
Fournisseur: Tecan
606-0501RCH
TCAT606-0501RCHEA 0 EUR InStock
TCAT606-0501RCH
96 Well Plate, RCH PSAXS
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Mixed mode reverse-phase with an anion exchanger for acidic compounds.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 10 µm silica micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité