96 Well Plate, RCH TRACE-N20
Fournisseur: Tecan
611-0101RCH
TCAT611-0101RCHEA 0 EUR InStock
TCAT611-0101RCH
96 Well Plate, RCH TRACE-N20
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
An end-capped C18 silica sorbent ideal for reverse-phase retention of neutral and polar analytes.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 15 µm particulate with endcapped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Formulated for 25-OH-VitD/steroid assays.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité