SPE Plates, 96-well, NBE MAESTRO
Fournisseur: Tecan
613-0051NBE
TCAT613-0051NBEEA 0 EUR InStock
TCAT613-0051NBE
SPE Plates, 96-well, NBE MAESTRO
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Silica-based sorbent with C18 bonding in proprietary coverage.
  • Reversed-phased
  • Liquid handler compatible
Uses a combination of filtration and sorbent interaction. Ideal for pass-through sample preparation techniques to remove phospholipids, proteins and particulates from sample matrices.
Collapse All
Désignation Nb de puits Greffage Remplissage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plate NBE MAESTRO 1 ml; 10 µm 96 MAESTRO 5 mg 1 TCAT613-0051NBE
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité