Cerex® PSAX SPE Column
Fournisseur: Tecan
615-0101R
TCAT615-0101REA 0 EUR InStock
TCAT615-0101R
Cerex® PSAX SPE Column
Colonnes pour chromatographie
Mixed mode reverse-phase with an anion exchanger for acidic compounds.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 17 µm polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contat zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for acidic target compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité