SPE Plate, 96-well, NBE OFQC
Fournisseur: Tecan
637-0051NBE
TCAT637-0051NBEEA 0 EUR InStock
TCAT637-0051NBE
SPE Plate, 96-well, NBE OFQC
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
A proprietary polymer resin blend of ion-exchange chemistry providing unique selectivity. Especially designed for scientists working with oral fluid matrixes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité