SPE Column, NBE OFQC
Fournisseur: Tecan
637-0051R-NBE
TCAT637-0051R-NBEEA 0 EUR InStock
TCAT637-0051R-NBE
SPE Column, NBE OFQC
Colonnes pour chromatographie
A proprietary polymer resin blend of ion exchange chemistry providing unique selectivity. Especially designed for scientists working with oral fluid matrixes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité