Cerex® RCH OFQC SPE Plate, 96-well
Fournisseur: Tecan
637-0101RCH
TCAT637-0101RCHEA 0 EUR InStock
TCAT637-0101RCH
Cerex® RCH OFQC SPE Plate, 96-well
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Proprieatary blend of ion-exchange and water-wettable polymer targeted towards oral fluid collection devices.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A proprietary polymer resin blend of ion exchange chemistry providing unique selectivity. Especially designed for scientists working with oral fluid matrixes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité