Cerex® ETGS 96 Well Plate, RCH
Fournisseur: Tecan
642-0501RCH
TCAT642-0501RCHEA 0 EUR InStock
TCAT642-0501RCH
Cerex® ETGS 96 Well Plate, RCH
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
A 10 µm micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
  • Cerex
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Formulated for ETS/ETGS Testings.
Conditionnement: 1 piece per box
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité