Cerex® FNT SPE Column
Fournisseur: Tecan
667-0101R
TCAT667-0101REA 0 EUR InStock
TCAT667-0101R
Cerex® FNT SPE Column
Colonnes pour chromatographie
A water-wettable polymer with strong cation exchange chemistry.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 15 µm micro particulate with strong cation exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Formulated for FNT and pain panel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité