96 Well Plate, RCH CEREX FNT
Fournisseur: Tecan
667-0101RCH
TCAT667-0101RCHEA 0 EUR InStock
TCAT667-0101RCH
96 Well Plate, RCH CEREX FNT
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
A 15 µm micro particulate with strong cation exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
  • Cerex
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Formulated for FNT and pain panel.
Conditionnement: 1 piece per box
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité