96 Well Plate, RCH PWCX
Fournisseur: Tecan
675-0201RCH
TCAT675-0201RCHEA 0 EUR InStock
TCAT675-0201RCH
96 Well Plate, RCH PWCX
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Polymeric, weak cation exchange chemistry for strong bases.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 19 µm polymer micro particulate with weak cationic exchange chemistry providing large contac zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité