SPE Column, NBE PSCX
Fournisseur: Tecan
687-0051R-NBE
TCAT687-0051R-NBEEA 0 EUR InStock
TCAT687-0051R-NBE
SPE Column, NBE PSCX
Colonnes pour chromatographie
Polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Ideal for basic target compounds.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité