Cerex® PSCX SPE Column
Fournisseur: Tecan
687-0101R
TCAT687-0101REA 0 EUR InStock
TCAT687-0101R
Cerex® PSCX SPE Column
Colonnes pour chromatographie
Water-wettable polymer with strong cationic exchange chemistry for bases and aggressive matrix cleanup.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 25 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for basic target compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité