Cerex® PSCX 96 Well Plate, RCH
Fournisseur: Tecan
687-0101RCH
TCAT687-0101RCHEA 0 EUR InStock
TCAT687-0101RCH
Cerex® PSCX 96 Well Plate, RCH
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
A 25 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
  • Cerex
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Ideal for basic target compounds.
Conditionnement: 1 piece per box
Collapse All
Désignation Greffage Remplissage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plate RCH Cerex PSCX, 1 ml, 25 µm PSCX 10 mg 1 TCAT687-0101RCH
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité