Cerex® CLIN II SPE Column
Fournisseur: Tecan
691-0353C
TCAT691-0353CEA 0 EUR InStock
TCAT691-0353C
Cerex® CLIN II SPE Column
Colonnes pour chromatographie
Micro particulate with strong cation exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Formulated for FNT and pain panel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité