96 Well Plate, RCH CEREX PWAX
Fournisseur: Tecan
694-0201RCH
TCAT694-0201RCHEA 0 EUR InStock
TCAT694-0201RCH
96 Well Plate, RCH CEREX PWAX
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
A 18 µm polymer micro particulate with weak anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
  • Cerex
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Conditionnement: 1 piece per box
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité