Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Abiétate d'éthyle ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A0002-25G
TCIAA0002-25GEA 116 EUR InStock
TCIAA0002-25G
Abiétate d'éthyle ≥80.0% (par GC)
Abiétate d'éthyle


Formule: C₂₂H₃₄O₂
Point d'éclair: 178°C
Numéro MDL: MFCD00028860
Numéro CAS: 631-71-0
EINECS: 211-166-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité