Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0006-25ML
TCIAA0006-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAA0006-25ML
Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) ≥99.0% (par GC)
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00002124
Numéro CAS: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
ONU: 2332
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité