Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-acétamidobenzoïque ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetamidobenzoic Acid, 3-Acetylaminobenzoic acid

A0012-25G
TCIAA0012-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA0012-25G
Acide 3-acétamidobenzoïque ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Acetamidobenzoic acid


Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013983
Numéro CAS: 587-48-4
EINECS: 209-600-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89be47ec08f816553f3fbb309f6a1223437f2123&vid=89be47ec08f816553f3fbb309f6a1223437f2123&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 245.0 to 251.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité