Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Acetamidocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetamido-3-phenylacrylic acid, α-Acetamidocinnamic acid

A0014-25G
TCIAA0014-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA0014-25G
ɑ-Acetamidocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
alpha-Acetamidocinnamic acid


Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008680
Numéro CAS: 5469-45-4
EINECS: 226-795-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité