Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-chloroéthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

A0027-25ML
TCIAA0027-25MLEA 106 EUR InStock
TCIAA0027-25ML
Acétate de 2-chloroéthyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de 2-chloroéthyle


Formule: C₄H₇ClO₂
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00018963
Numéro CAS: 542-58-5
EINECS: 208-820-2
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35d1da604943851b77db60f6c35e733b1033cd48&vid=35d1da604943851b77db60f6c35e733b1033cd48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité