Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester

A0030-250ML
TCIAA0030-250MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAA0030-250ML
Ethyle acétate ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Ethyl acetate


Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –3°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 14,03757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=048fa2602efca5251378fcd956789ddaedf3e72e&vid=6b8b11b0663fcc29c408eb87f3e740ca3164f993&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (260nm) max. 0.300
Absorbance (270nm) max. 0.020
Absorbance (280nm) max. 0.010

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité