Acétate de vinyle monomère ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetic acid vinyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A0045-500ML
TCIAA0045-500MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0045-500ML
Acétate de vinyle monomère ≥99.0% (par GC) stabilisé
Acétate de vinyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: -8°C
Numéro MDL: MFCD00008713
Numéro CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
ONU: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09992
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité