Acétone ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Danger
A0054-500ML
TCIAA0054-500MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0054-500ML
Acétone ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56°C
Point de fusion: –95°C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 14,00066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e081f6e38274b9d3b0b83165b301697de4df284&vid=fcd5b6c3eabed9888f15e88fd07edb671241dcf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (330nm) max. 1.000
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.020
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité