Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetone thiosemicarbazone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

A0059-25G
TCIAA0059-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA0059-25G
Acetone thiosemicarbazone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acetone thiosemicarbazone


Formule: C₄H₉N₃S
Numéro MDL: MFCD00022153
Numéro CAS: 1752-30-3
EINECS: 217-137-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité