Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétophénone ≥98.5% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone

A0061-500G
TCIAA0061-500GEA 44 EUR InStock
TCIAA0061-500G
Acétophénone ≥98.5% (par GC)
Acetophenone


Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 201,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008724
Numéro CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Merck Index: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité