Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Méthylacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide

A0064-25G A0064-100G
TCIAA0064-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA0064-25G TCIAA0064-100G
4'-Méthylacétanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Méthylacétanilide


Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…148 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008677
Numéro CAS: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37bb0bc01bb89314fc28572d2bb255e578069ce8&vid=37bb0bc01bb89314fc28572d2bb255e578069ce8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité