Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl acetylacrylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetylacrylic Acid Methyl Ester

A0071-1G
TCIAA0071-1GEA 107 EUR InStock
TCIAA0071-1G
Methyl acetylacrylate ≥98.0% (par GC)
Methyl acetylacrylate


Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD00059331
Numéro CAS: 4188-88-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité